missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 2-ml-Lagerungsplatte mit 96 Wells mit konischen Böden
Click to view available options
Sterilität:
Unsteril
Anzahl pro Packung:
1
50
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Pyrogenfrei
- Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
- Versiegelbar mit Klebefolien und Heißsieglern
- Hochtemperaturbeständig
- Hohe chemische Beständigkeit
- Quadratische Wells, konischer Boden
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Unsteril |
| Gesamtvolumen (metrisch) Well | 2 ml |
| Wellform | Konischer Boden (V-Well) |
| Anzahl pro Karton | 50 |
| Anzahl pro Packung | 50 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur