Learn More
Greiner Bio-One Masterblock™ 96-Well-Mikrotiterplatten
Artikelnummer. 10023241
Ansicht ändern
Click to view available options
Wellform:
Konischer Boden (V-Well)
Runder Boden (U-Well)
Gesamtvolumen (metrisch) Well:
1 ml
2 ml
Packungsgröße:
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wellform Gesamtvolumen (metrisch) Well Packungsgröße
10023241 Runder Boden (U-Well) 1 ml 50 Stück
10688821 Konischer Boden (V-Well) 2 ml 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10023241 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 780201
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet hervorragende chemische und thermische Beständigkeit. Greiner Bio One™ Masterblock™96 -Well-Mikrotiterplatten verfügen über erhöhte Wells für thermische oder klebende Abdichtung.
Einzigartig Masterblock Das Design eignet sich für Anwendungen, bei denen größere Arbeitsvolumina erforderlich sind, wie z. B. die Flüssigkeitslagerung in Substanzbibliotheken.
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Pyrogenfrei
  • Hergestellt nach DIN ISO 9001-Richtlinien
  • Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion über ein festgelegtes Chargennummernsystem
  • Ideale Mikrotiterplatten für die Lagerung von Probenmaterial und die Kultivierung von Bakterien oder Hefen
  • In automatisierten Systemen verwendbar
  • Einheitliche Außenmaße und Toleranzen
  • Alphanumerische Well-Kodierung
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit (-196 °C bis +121 °C)
  • Versiegelbar mit Klebefolien und Heißsieglern 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN ISO 9001
Zertifiziert Ja
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Farbe Klar
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Gesamtvolumen (metrisch) Well 1 ml
Wellform Runder Boden (U-Well)
DNase-frei Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideale Mikrotiterplatten für die Lagerung von Probenmaterial, ebenfalls ideal für die Kultivierung von Bakterien oder Hefe
Plattenkompatibilität Ja
Menge 50/Karton
RNase-frei Ja
Temperaturbereich (metrisch) –196 bis 121 °C