Learn More
Greiner Bio-One Masterblock™ 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen
Click to view available options
Wellform:
Konischer Boden (V-Well)
Runder Boden (U-Well)
Gesamtvolumen (metrisch) Well:
1 ml
2 ml
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
Das einzigartige Masterblock-Design eignet sich für Anwendungen, bei denen größere Arbeitsvolumina erforderlich sind, wie z. B. die Lagerung von Flüssigkeiten in Mischbibliotheken.
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Pyrogenfrei
- Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
- Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion über ein festgelegtes Chargennummernsystem
- Ideale Mikrotiterplatten für die Lagerung von Probenmaterial und die Kultivierung von Bakterien oder Hefen
- In automatisierten Systemen verwendbar
- Einheitliche Außenmaße und Toleranzen
- Alphanumerische Well-Kodierung
- Hohe chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit (-196 bis +121 °C)
- Versiegelbar mit Klebefolien und Heißsiegelgerät
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN ISO 9001 |
| Zertifiziert | Ja |
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
| Mehr anzeigen |