Learn More
Greiner Bio-One Masterblock™ 96-Well-Mikrotiterplatten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10090292
Ansicht ändern
Click to view available options
Gesamtvolumen (metrisch) Well:
38 ml
Packungsgröße:
80 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gesamtvolumen (metrisch) Well Packungsgröße
10090292 38 ml 80 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10090292 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 786201
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus Polypropylen mit ausgezeichneter Hitzestabilität und chemischer Beständigkeit. Greiner Bio One™ Masterblock™96-Well Mikrotiterplatten (0.5 ml) haben besonders tiefe Näpfchen für Anwendungen, die ein größeres Arbeitsvolumen erfordern. Die Platten können mit herkömmlichen Plattengeräten verwendet werden und eignen sich für die manuelle Bearbeitung und für Robotersysteme.
  • Stellfläche mit automatisierten Systemen kompatibel
  • Rückverfolgbar bis zur Produktion durch das definierte LOT Nummernsystem
  • Ideal für die Aufbewahrung von Wirkstoffen, Patientenproben, Biomolekülen und Reagenzien und die Kultivierung von Bakterien und Hefen geeignet
  • Einheitliche Außenmaße und Toleranzen
  • Alphanumerische Well-Codierung
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase und menschlicher DNA
  • Nicht-pyrogenisch
  • Hergestellt nach Richtlinien gemäß DIN ISO 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN ISO 9001
Zertifiziert RNase-/DNase-, Pyrogen-frei
Format Standard
Array 8 x 12
Farbe Naturfarben
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Gesamtvolumen (metrisch) Well 38 ml
Wellform Konischer Boden (V-Well)
DNase-frei Ja
Anzahl pro Packung 80/Packung
Profil V-Boden
Menge 80/Packung
RNase-frei Ja
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C bis +121 °C