Learn More
Greiner Bio-One Masterblock™ 96-Well-Mikrotiterplatte, unbehandelt, V-förmiger Boden
Artikelnummer. 10678821
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Klar
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
10678821 Klar 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10678821 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 780271
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Farbe:Transparent; Sterilität:Steril; Deckel:Ohne Deckel
  • Stellfläche mit automatisierten Systemen kompatibel
  • Rückverfolgbar bis zur Produktion durch das definierte LOT Nummernsystem
  • Ideal für die Aufbewahrung von Wirkstoffen, Patientenproben, Biomolekülen und Reagenzien und die Kultivierung von Bakterien und Hefen geeignet
  • Einheitliche Außenmaße und Toleranzen
  • Alphanumerische Well-Codierung
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase und menschlicher DNA
  • Nicht-pyrogenisch
  • Hergestellt nach Richtlinien gemäß DIN ISO 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN ISO 9001
Zertifiziert RNase-/DNase-, Pyrogen-frei
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Verpackung 1/Packung, 50/Karton
Farbe Klar
Produkttyp 96-Well Mikrotiterplatten
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Gesamtvolumen (metrisch) Well 2 ml
Wellform Konischer Boden (V-Well)
DNase-frei Ja
Anzahl pro Karton 50
Menge 50 Packung
RNase-frei Ja
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C bis +121 °C