Learn More
Eppendorf™ Mastercycler™ Nexus
Artikelnummer. 12314943 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
:
Tiefe: 410 mm
Artikelnummer. 12314943
Marke: Eppendorf™ 6333000014
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Spannung 230 V
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz, 700 W
Produkttyp Mastercycler Nexus-System
Höhe (metrisch) 320 mm
Breite (metrisch) 250 mm
Tiefe (metrisch) 410 mm
Frequenz 50 bis 60 Hz
Anstiegsrate 3 °C/s.
Material Aluminium