Learn More
Eppendorf™ Mastercycler™ nexus eco, 230 V/50 bis 60 Hz
Artikelnummer. 12176640 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Artikelnummer. 12176640
Marke: Eppendorf™ 6332000010
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit dem Eppendorf Mastercycler nexus kann der Anwender das für seine Anforderungen am besten geeignete Verbrauchsmaterial auswählen, da er 96-Well PCR-Platten, 0,2 ml-PCR-Röhrchen, 0,2 ml-PCR-Röhrchenstreifen und 0,5 ml-PCR-Röhrchen aufnehmen kann. Das Gerät ist nicht nur äußerst flexibel, sondern auch besonders leise und energieeffizient.
Mastercycler™ nexus eco, 230 V/50 bis 60 Hz – Kleine Stellfläche – Universalblock für ultimative Flexibilität – E-Mail-Benachrichtigung – Das flexlid™ Konzept ermöglicht die Verwendung aller Arten von Verbrauchsmaterialien durch automatische Höhenverstellung des Deckels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Thermische Genauigkeit ±0,2 °C
Thermische Gleichmäßigkeit ≤±0,3 °C
Abmessungen 41,2 x 25 x 32,1 cm
Fassungsvermögen 96 PCR-Röhrchen mit 0,2 ml, 1 PCR-Platte (96 Wells) oder bis zu 71 PCR-Röhrchen mit 0,5 ml
Spannung 230 V
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Produkttyp PCR
Temperaturbereich 4°bis 99 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR, schnelle PCR, In-situ-PCR
Frequenz 50 bis 60 Hz
Benutzeroberfläche Intuitiv
Wirkleistung 540 W
Max. Anstiegsrate 3 °C/s (gemessen am Block)
Anzahl Programme >700
Beheizter Deckel Ja
Gewicht 10,9 kg
Blockkonfigurationen 0,2 ml-Röhrchen, 0,5 ml-Röhrchen, 96-Well Platte