Learn More
Eppendorf™ Mastercycler Nexus GSX1e, EU-Stecker
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
:
Fassungsvermögen: 96 x 0.2 ml PCR-Gefäße, 1 PCR-Platte (96 Wells)
Beschreibung
- Intuitive grafische Programmierung
- Geringer Platzbedarf
- Universalblock für ultimative Flexibilität
- Schließen Sie bis zu 2 Mastercycler nexus eco an Ihre vorhandene Einheit an
- Mit Gradient erhältlich
- E-Mail-Benachrichtigung
- Das Flexlid™ Konzept ermöglicht die Verwendung aller Arten von Verbrauchsmaterialien mit automatischer Höhenverstellung des Deckels
Spezifikation
Spezifikation
| Temperaturbereich (metrisch) | 37 bis 110 °C (Deckel), 4 bis 99 °C (Block) |
| Inhalt und Lagerung | EU-Stecker |
| Abmessungen | 25 × 41.2 × 32.1 cm |
| Fassungsvermögen | 96 × 0.2 ml PCR-Gefäße, 1 PCR-Platte (96 Wells) |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standard-PCR, schnelle PCR, In-situ-PCR |
| Benutzeroberfläche | CAN_in/CAN_out, Ethernet, USB |
| Anzahl Programme | > 700 |
| Gewicht | 10,4 kg |