Learn More
Eppendorf™ Mastercycler Nexus X2e, EU-Stecker
Beschreibung
- Großer Block für große Assays – kleiner Block für kleine Assays
- Intuitive grafische Programmierung
- Universalblock für Streifen sowie 0.1 ml-, 0.2 ml- und 0.5 ml-PCR-Röhrchen
- Geringer Platzbedarf
- Optionaler Gradient für die PCR-Optimierung
- E-Mail-Benachrichtigung
- Das Flexlid™ Konzept ermöglicht die Verwendung aller Arten von Verbrauchsmaterialien mit automatischer Höhenverstellung des Deckels
Spezifikation
Spezifikation
| Temperaturbereich (metrisch) | 37 bis 110 °C (Deckel), 4 bis 99 °C (Block) |
| Inhalt und Lagerung | EU-Stecker |
| Abmessungen | 25 × 41,2 × 33 cm |
| Fassungsvermögen | 64/32 × 0,2 ml PCR-Röhrchen oder 24/10 × 0,5 ml PCR-Röhrchenpositionen |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standard-PCR, Optimierung einer PCR |
| Benutzeroberfläche | CAN_in/CAN_out, Ethernet |
| Anzahl Programme | > 700 Programme |
| Beheizter Deckel | Ja |
| Gewicht | 11 kg |