Learn More
Eppendorf™ Mastercycler X50a 96-Well-Aluminiumblock Thermozykler
Beschreibung
- Aufheizgeschwindigkeit: 5 °C/s
- Innovativer 2D-Gradient für erweiterte PCR-Optimierung
- Temperaturgenauigkeit des Blocks: ±0.15 °C
- Touchscreen-Benutzeroberfläche
- Das Gerät kann bis zu 9 weitere Einheiten steuern (angeschlossene Cycler verfügen nicht über eine Touchscreen-Schnittstelle)
- Flexlid™ Konzept: automatische Höhenverstellung des Deckels ermöglicht die Verwendung aller Arten von Verbrauchsmaterialien
- Geringer Platzbedarf
- 2 Jahre Garantie
Zertifizierungen
Konformitätserklärung
Garantie
2 Jahre Garantie
Spezifikation
Spezifikation
| Thermische Genauigkeit | ±0,15 °C |
| Inhalt und Lagerung | Bedienungsanleitung, Konformitätszertifikat und Netzkabel mit EU- und US-Stecker |
| Thermische Gleichmäßigkeit | Blockhomogenität 20 bis 72 °C ≤±0,2 °C, 95 °C ≤±0,3 °C |
| Abmessungen | 27,5 × 43 × 33 cm |
| Fassungsvermögen | 96 × 0,2 ml PCR-Gefäße, 1 PCR-Platte 8 × 12 |
| Spannung | 110 bis 230 V |
| Displaytyp | Touchscreen |
| Produkttyp | Thermocycler |
| Höhe (angloamerikanisch) | 13 in. |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 17 in. |
| Mehr anzeigen |