Learn More
Masterflex™ Masterflex™ 77252-70 Hochleistungskopf für Präzisionsschläuche
Artikelnummer. 15797167 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
0,0018 bis 2.800 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Packungsgröße
15797167 0,0018 bis 2.800 ml/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15797167 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 7725270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    857.00 €
    726.01 € / 1 Stück
    Sparen 130.99 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das brandneue patentierte Design bietet schnellere Schlauchwechsel, verbesserte Wiederholbarkeit und verbesserte Ergonomie.
  • Der Verschluss der Schläuche erfolgt automatisch und optimiert, wenn der Pumpenkopf geschlossen und verriegelt ist – füllen Sie die Schläuche in 15 Sekunden oder weniger
  • Durchflussraten bis zu 3400 ml/min mit L/S-Präzisionsschläuchen hoher Leistung
  • Druck bis zu 150 psi (10.3 bar) mit L/S-Hochdruckpumpenschläuchen (HP)
  • Verstärktes Nylongehäuse und Okklusionsbett mit Rotor-/Rollereinheit aus Edelstahl
  • Modelle mit Verriegelungssensor für einen offenen Kopf stoppen den Antriebsmotor, wenn der Pumpenkopf geöffnet ist (bei Verwendung mit sensorbestückten Antrieben)
  • Kompatibel mit allen 1/10 hp L/S-Laufwerken, die zwei oder mehr Pumpenköpfe aufnehmen können
  • Die L/S-Pumpenköpfe mit hoher Leistung sind nicht mit den L/S Economy Konsolenlaufwerken der 07554-Serie kompatibel
Spezifikation
Kapazität (metrisch) Volumen pro Umdrehung:L/S 16, 25, 17, 18 Schläuche – 0,9; 1,9; 3,0; 3,8 ml
Flussrate 0,0018 bis 2.800 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kompatibel mit allen 1/10 hp L/S-Antrieben, die zwei oder mehr Pumpenköpfe aufnehmen können
Höhe Absaugung (metrisch) 8,8 m
Anzahl Kanäle 1-Kanal
Anzahl Rollen Drei Rollen
Verschlussart Fest
Gesamthöhe (metrisch) 101 mm
Gesamtlänge (metrisch) 69 mm
Gesamtbreite (metrisch) 146 mm
Produktlinie L/S-Serie
Rollenmaterial Edelstahl
Maximaler Druck 150 psi
Gehäusematerial Glasfaserverstärktes Nylon-Polyamid