Learn More
Masterflex™ L/S™ Analoge Konsole mit variabler Drehzahl für Pumpensysteme
Artikelnummer. 11749779 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
17 bis 1.700 ml/min
4,8 bis 480 ml/min
Pumpenkopf:
L/S™ Easy-Load™ 3 77800-60
L/S™ Easy-Load™ II 77200-62
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Pumpenkopf Packungsgröße
11749779 17 bis 1.700 ml/min L/S™ Easy-Load™ II 77200-62 1 Stück
11739779 4,8 bis 480 ml/min L/S™ Easy-Load™ 3 77800-60 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11749779 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 7791620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3395.00 €
    2880.19 € / 1 Stück
    Sparen 514.81 €
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Pumpenantriebe können Sie auf die konkrete Anwendung anpassen. MasterFlex™ ABS-Kunststoff Peristaltik L/S™ Easy-Load Der 3 Pump Drive verfügt über einen reversiblen Motor, ein spritzwassergeschütztes, stapelbares ABS-Kunststoffgehäuse und einen 1/10 PS-Motor für einen reibungslosen Betrieb und eine lange Lebensdauer.
Diese Pumpenantriebe können Sie auf die konkrete Anwendung anpassen.MasterFlex™ L/S Easy-Load™ peristaltische Pumpenantriebe aus ABS-Kunststoff verfügen über einen in der Drehrichtung umkehrbaren Motor und ein spritzwassergeschütztes, stapelbares Gehäuse aus ABS-Kunststoff. Die Leistung des Motors von 1/10 PS sorgt für problemlosen Betrieb und eine lange Lebensdauer.
  • Um ein Pumpensystem mit mehreren Kanälen aufzubauen, können 2 oder 4 Pumpenköpfe gleichzeitig auf einen Antrieb gesteckt werden.
  • Das digitale Display ermöglicht Ihnen die präzise Steuerung Ihrer Messanwendungen
  • Umkehrmotor – zum Entleeren der Schläuche vor oder nach dem Pumpen und zum Pumpen von Flüssigkeit in beide Richtungen
  • Genaue und wiederholbare Drehzahleinstellungen mit 3-stelliger LED-Anzeige
  • Zwei Möglichkeiten zur Steuerung von Geschwindigkeit, Richtung und Start/Stopp—: Verwenden Sie entweder die Folientastatur oder die Fernsteuerungsfunktion
  • Der Antrieb passt für neun Pumpenkopftypen: Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Multichannel, Hochleistung, Kartusche, PTFE-Schlauch und PTFE-Membran
  • Mit 6 Fuß (1,8 m) Netzkabel—115 V AC: US-Standardstecker; 230 V Wechselstrom: IEC 320/CEE22-Buchse
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, ISO 9001:2008
Regelungsart Analoge variable Drehzahl
Displaytyp LED
Schutzart Gehäuse IP33
Flussrate 17 bis 1.700 ml/min
Motor Speed 600 U/min
Umkehrbar Ja
Enthält 1.8 m (6 ft) Stromkabel – 115 V Wechselstrom: US-Standardstecker; 230 V Wechselstrom: IEC 320/CEE22-Buchse
Material ABS-Kunststoff
Modell L/S Easy-Load II
Motortyp 1/10 PS
Pumpenkopf L/S™ Easy-Load™ II 77200-62
Gesamtlänge (metrisch) 352,55 mm
Gesamtbreite (metrisch) 210,82 mm
Gesamthöhe (metrisch) 215,9 mm
Elektrische Anforderungen 1.8/1.2 A, 115/230 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Spannung 90/260 VAC
Frequenz 50/60