Learn More
Masterflex™ Masterflex™ BioPharm Plus™ I/P™ High-Performance Präzisionspumpenschläuche aus platinvernetztem Silikon
Artikelnummer. 11807533
Click to view available options
Schlauchgröße:
70
88
89
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11807533
Marke: Masterflex™ 9644188
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Für saubere Schläuche ohne Mängel mit spezifikationsgemäßen Leistungseigenschaften. Masterflex™ BioPharm Plus™ I/P™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für Anwendungsbereiche mit Druck, Sauganwendungen, viskosen Flüssigkeiten oder langer Schlauchlebensdauer.
Die Schläuche werden nach strengen Toleranzen hergestellt und gewährleisten so genaue Durchflussraten und eine lange Lebensdauer der Schläuche.— Robuste Schläuche mit längerer Lebensdauer, besserem Druckaufbau, höherer Vakuumerzeugung/Förderhöhe und geringerer Gasdurchlässigkeit als weichere Schläuche.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Widersteht Beizmitteln, Lösungsmitteln und Ölen höherer Temperatur
  • Erfüllt die Kriterien für USP Klasse VI und ist FDA-konform
  • Optisch inspiziert und werkseitig geprüft
  • Nicht-toxisch, nicht-hämolytisch und mit hervorragender Biokompatibilität
  • Lange Lebensdauer in der Pumpe; Pumpen bei beständigen Drücken bis zu 40 psi
  • Nahezu keine Abgabe von Stoffen und nur geringe Gasdurchlässigkeit
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 12.7 mm
Material Platinbehandeltes Silikon
Gesamtlänge (metrisch) 3┬ám
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -59 °C
Resistenzeigenschaften Ja
Schlauchgröße 88
Flussrate 0.02 bis 17 l/min
Schlauchanschluss 1/2 in.
Höhe (metrisch) 8.8┬ám
Maximaler Druck 35 psi
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 232 °C
Produkttyp Pumpenschlauch