Learn More
Masterflex™ Masterflex™ BioPharm Plus™ I/P™ High-Performance Präzisionspumpenschläuche aus platinvernetztem Silikon
Click to view available options
Schlauchgröße:
70
88
89
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Schläuche werden nach strengen Toleranzen hergestellt und gewährleisten so genaue Durchflussraten und eine lange Lebensdauer der Schläuche.— Robuste Schläuche mit längerer Lebensdauer, besserem Druckaufbau, höherer Vakuumerzeugung/Förderhöhe und geringerer Gasdurchlässigkeit als weichere Schläuche.
- Gute chemische Beständigkeit
- Widersteht Beizmitteln, Lösungsmitteln und Ölen höherer Temperatur
- Erfüllt die Kriterien für USP Klasse VI und ist FDA-konform
- Optisch inspiziert und werkseitig geprüft
- Nicht-toxisch, nicht-hämolytisch und mit hervorragender Biokompatibilität
- Lange Lebensdauer in der Pumpe; Pumpen bei beständigen Drücken bis zu 40 psi
- Nahezu keine Abgabe von Stoffen und nur geringe Gasdurchlässigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 9.5 mm |
| Material | Platinbehandeltes Silikon |
| Gesamtlänge (metrisch) | 3┬ám |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -59 °C |
| Resistenzeigenschaften | Ja |
| Schlauchgröße | 70 |
| Flussrate | 0.03 bis 19 l/min |
| Schlauchanschluss | 3/8 in. |
| Höhe (metrisch) | 8.8┬ám |
| Mehr anzeigen |