Learn More
Masterflex™ Masterflex™ C-Flex™ I/P™ High Performance Präzisionspumpenschläuche
Artikelnummer. p-6830014
Click to view available options
Schlauchgröße:
70
88
89
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11761209
Marke: Masterflex™ 0642470
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesen Schläuchen gewährleisten Sie das optimale Leistungsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe. Cole Parmer™ Masterflex™ C-Flex™ I/P™ Hochleistungspräzisionspumpenschläuche vereinen die Biokompatibilität von Silikon mit der chemischen Beständigkeit von Tygon™. Optimal für Anwendungen in den Bereichen Druck, Saugdruck oder viskose Flüssigkeiten.
  • Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit und glatte Oberfläche
  • Allzweck-Laborschlauch für Anwendungen, die eine hohe Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit benötigen
  • Im Vergleich mit Präzisionspumpenschläuchen dickere Wand
  • Chargenübergreifende Konsistenz für eine überlegene Genauigkeit und Wiederholbarkeit
  • Längere Haltbarkeit als andere Schlauchrezepturen aus Platin oder Peroxid-Silikon
  • Sehr geringe Proteinbindung
  • Hitzeversiegelbar, verschweißbar
  • Bessere Beständigkeit gegen pH-Schwankungen
  • Mit USP Klasse VI, EP, REACH, RoHS, ADCF konform
  • Ökonomisch
  • Undurchsichtig, weiß
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 9.5 mm
Material C-Flex
Gesamtlänge (metrisch) 7.6┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) F├╝r allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Schlauchgröße 70
Flussrate 0,01 bis 8 l/min.
Schlauchanschluss 3/8 in.
Höhe (metrisch) 8.8┬ám
Gasdurchlässigkeit Niedrig
Farbe Lichtundurchlässig, weiß
Maximaler Druck 40 psi
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Pumpenschlauch