Learn More
Masterflex™ Masterflex™ C-Flex™ Pumpenschläuche aus Silikon
Beschreibung
Verwenden Sie diesen universellen Laborschlauch für Anwendungen, die hohe Leistung und lange Lebensdauer erfordern. Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Precision Pump Tubing kombiniert die Biokompatibilität von Silikon mit einer chemischen Beständigkeit ähnlich wie Tygon™.
- Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit und glatte Oberfläche
- Speziell für die Verwendung mit Masterflex Pumpen extrudiert
- Längere Haltbarkeit als andere Schlauchrezepturen aus Platin oder Peroxid-Silikon
- Sehr geringe Proteinbindung
- Hitzeversiegelbar, verschweißbar
- Bessere Beständigkeit gegen pH-Schwankungen
- Mit USP Klasse VI, EP, REACH, RoHS, ADCF konform
- Ökonomisch
- Undurchsichtig, weiß
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.8 mm |
| Material | C-Flex |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7.6┬ám |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | F├╝r allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
| Schlauchgröße | 13 |
| Flussrate | 0.06 bis 36 ml/min |
| Schlauchanschluss | 1/16 in. |
| Höhe (metrisch) | 8.8┬ám |
| Show More |