Learn More
Masterflex™ Masterflex™ C-Flex™ Pumpenschläuche aus Silikon
Artikelnummer. p-8000833
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
13
14
16
17
18
25
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
11705128 14 1 Stück
11715128 16 1 Stück
11725108 25 1 Stück
11745128 18 1 Stück
11795118 13 1 Stück
11735128 17 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 11705128
Marke: Masterflex™ 0642414
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Allzweck-Laborschläuche eignen sich für Anwendungen, bei denen hohe Leistung und Lebensdauer gefordert sind. Cole Parmer™ Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche vereinen die Biokompatibilität von Silikon mit der chemischen Beständigkeit von Tygon™.
Verwenden Sie diesen universellen Laborschlauch für Anwendungen, die hohe Leistung und lange Lebensdauer erfordern. Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Precision Pump Tubing kombiniert die Biokompatibilität von Silikon mit einer chemischen Beständigkeit ähnlich wie Tygon™.
  • Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit und glatte Oberfläche
  • Speziell für die Verwendung mit Masterflex Pumpen extrudiert
  • Längere Haltbarkeit als andere Schlauchrezepturen aus Platin oder Peroxid-Silikon
  • Sehr geringe Proteinbindung
  • Hitzeversiegelbar, verschweißbar
  • Bessere Beständigkeit gegen pH-Schwankungen
  • Mit USP Klasse VI, EP, REACH, RoHS, ADCF konform
  • Ökonomisch
  • Undurchsichtig, weiß
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 1.6 mm
Material Silikon
Gesamtlänge (metrisch) 7.6┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) F├╝r allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Schlauchgröße 14
Flussrate 0.21 bis 130 ml/min
Schlauchanschluss 1/16 in.
Höhe (metrisch) 8.8┬ám
Gasdurchlässigkeit Niedrig
Farbe Lichtundurchlässig, weiß
Maximaler Druck 40 psi
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Pumpenschlauch