Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Tygon E-Lab Pumpenschläuche, transparent
Beschreibung
Diese Röhrchen eignen sich für allgemeine Laboranwendungen.Die transparenten Tygon™ E-Lab Pumpenschläuche sind ideal für anorganische Chemikalien und viskose Flüssigkeiten.
- Durchsichtiger Schlauch für eine einfache Überwachung des Durchflusses
- Altert und oxidiert nicht
- Geringe Gasdurchlässigkeit
- Dielektrisch äußerst konstant
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6.4 mm |
| Material | Tygon E-Lab (E-3603) |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15┬ám |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Übertragungsanwendungen |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -46 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Schlauchgröße | 26 |
| Flussrate | 0.01 bis 4 l/min |
| Schlauchanschluss | 1/4 in. |
| Mehr anzeigen |