Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Tygon E-Lab Pumpenschläuche, transparent
Artikelnummer. 13549000
Click to view available options
Schlauchgröße:
24
26
35
82
88
Packungsgröße:
1 Stück
15 Meter
Artikelnummer. 13549000
Marke: Masterflex™ 0650988
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schläuche eignen sich für allgemeine Laboranwendungen. Cole-Parmer™ Transparente Tygon E-Lab Pumpenschläuche eignen sich optimal für anorganische Chemikalien und viskose Flüssigkeiten.
Diese Röhrchen eignen sich für allgemeine Laboranwendungen.Die transparenten Tygon™ E-Lab Pumpenschläuche sind ideal für anorganische Chemikalien und viskose Flüssigkeiten.
  • Durchsichtiger Schlauch für eine einfache Überwachung des Durchflusses
  • Altert und oxidiert nicht
  • Geringe Gasdurchlässigkeit
  • Dielektrisch äußerst konstant
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 12.7 mm
Material Tygon E-Lab
Gesamtlänge (metrisch) 15┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Übertragungsanwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -46 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Schlauchgröße 88
Flussrate 0.02 bis 17 l/min
Schlauchanschluss 1/2in.
Höhe (metrisch) 8.8┬ám
Farbe Durchsichtig
Maximaler Druck 35 psi
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Produkttyp Pumpenschlauch