Learn More
Masterflex™ Membran-Dosierpumpenkopf
Artikelnummer. 11885112 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
10 bis 100 ml/min
80 bis 800 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Packungsgröße
11885112 10 bis 100 ml/min 1 Stück
11877903 80 bis 800 ml/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11885112 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0709062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1540.00 €
    1235.11 € / 1 Stück
    Sparen 304.89 €
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zum Pumpen durch Filter oder Drucksysteme Cole-Parmer™ Masterflex™ Membran-Dosierpumpenköpfe besitzen PTFE- und benetzte Glasteile, die für die Aufrechterhaltung des Flüssigkeitsreinheitsgrads sorgen.
  • Kompatibel mit den meisten Masterflex L/S-Antrieben
  • Ideal zum Pumpen durch Filter oder in Drucksysteme
  • Rückschlagventil auf der Einlassseite der Pumpe liefert bei ausgeschalteter Pumpe bis zu zwei Stunden lang volle Leistung.
  • <
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 16,5 x 7,62 x 15,2 cm
Flussrate 10 bis 100 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Pumpen durch Filter oder in Drucksysteme
Gesamtlänge (metrisch) 16,5 cm
Gesamtbreite (metrisch) 7,62 cm
Menge Je 1
Typ Membran-Dosierpumpenkopf
Geschwindigkeit 40 bis 400 U/min
Gehäusematerial PTFE