Learn More
Masterflex™ Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II Pumpenkopf für Präzisionsschläuche
Artikelnummer. 11822593 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Rotormaterial:
Edelstahl
Kaltgewalzter Stahl
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rotormaterial Packungsgröße
11822593 Kaltgewalzter Stahl 1 Stück
11842593 Edelstahl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11822593 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 7720050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    755.00 €
    497.88 € / 1 Stück
    Sparen 257.12 €
    34% Rabatt
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit diesen Pumpenköpfen erzielen Sie Durchflussraten von 0.06 bis 2300 ml/min (1 bis 600 U/min). Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II Pumpenköpfe für Präzisionsschläuche verfügen über eine automatische Rückhaltung, um die Schläuche ohne manuelle Einstellung zu fixieren. Einfach die Schläuche laden und die Pumpe starten.
Mit diesen Pumpenköpfen können Flussraten von 0,06 bis 2300 ml/min (1 bis 600 U/min) erzielt werden.Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II Pumpenköpfe für Hochleistungsschläuche verfügen über automatische Rückhaltung, um die Schläuche ohne manuelle Einstellung zu fixieren.Einfach die Schläuche laden und die Pumpe starten.
  • 4-Rollen-Rotor verbessert die Druckleistung und mechanische Stabilität bei gleichzeitig reduzierter Pulsation
  • Längere Leitungslebensdauer durch verbesserte Geometrie des Schlauchbetts.
  • Polyphenylensulfid-Gehäuse (PPS) mit einem Rotor entweder aus Edelstahl (SS) oder kaltgewalztem Stahl (CRS)—Kaltgewalzter Stahl ist preisgünstiger, Edelstahl bietet hingegen eine längere Lebensdauer und größere chemische Beständigkeit.
  • Modell 77201-60 mit einstellbarem Verschluss bietet Ihnen die Möglichkeit, den Verschluss zu lockern (längere Lebensdauer) oder zum Erreichen höherer Drücke fester einzustellen
  • Jeder Pumpenkopf ist für folgende Schlauchgrößen geeignet: L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17 und L/S 18
Spezifikation
Flussrate 0.06 bis 2300 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Präzisionsrohre
Enthält Einkanalige Montagehardware und ein Silikonpumpenschlauch von 15 in. Länge
Modell 77200-50
Anzahl Kanäle 1
Anzahl Rollen 4
Verschlussart Feststehend/befestigt
Gesamttiefe (metrisch) 7 cm
Gesamthöhe (metrisch) 12.1 cm
Gesamtbreite (metrisch) 12.7 cm
Menge Je 1
Schlauchtyp L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17, L/S 18
Typ Easy-Load II Pumpenkopf
Rotormaterial Kaltgewalzter Stahl
Geschwindigkeit 1 bis 600 U/min
Gehäusematerial Polyphenylensulfid