Learn More
Masterflex™ Masterflex™ I/P™ BioPharm™ Präzisionspumpenschläuche aus platinvernetztem Silikon
Artikelnummer. 11791009
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
26
73
82
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
11791009 26 1 Stück
11701019 73 1 Stück
11711019 82 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11791009 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 9642026
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Mit diesen Pumpenschläuchen aus Silikon stellen Sie das optimale Betriebsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher. Masterflex™ I/P™ BioPharm™ Platinvernetzte Präzisionspumpenschläuche bieten einen genauen, reproduzierbaren Fluss. Ideal für industrielle Anwendungen, die Flussraten von bis zu 17 l/min (4.5 gal/min) erfordern.
Mit diesen Pumpenschläuchen aus Silikon stellen Sie das optimale Betriebsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher.Masterflex™ I/P™ BioPharm™ Präzisionspumpenschläuche aus platinvernetztem Silikon sorgen für einen genauen, wiederholbaren Durchfluss.Ideal für industrielle Anwendungen, die Flussraten von bis zu 17 l/min (4,5 gal/min) erfordern.
Präzisionspumpenschläuche bieten eine hervorragende Druckerzeugung, Saughöhe, die Fähigkeit, viskose Flüssigkeiten zu pumpen, und eine lange Schlauchlebensdauer – und das —alles bei höheren Durchflussraten.
  • Formulierung: Tygon™ 3350 Silikon, platinvernetzt
  • Für pharmazeutische, kosmetische, Forschungs- und automatische Analyseanwendungen
  • Extrem glatt; minimiert das Bakterienwachstum
  • Gut geeignet für Basen, Salze und Alkohole mit niedriger bis mittlerer Konzentration.
  • Geruchlos, geschmacklos und ungiftig
  • Durchsichtig
  • Entspricht den USP Klasse VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Geringere Absorption; ausgezeichnete Biokompatibilität
  • Sehr geringe extrahierbare und witterungs-, ozon-, korona- und strahlungsbeständige Eigenschaften
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material Silikon
Gesamtlänge (metrisch) 7.6┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) F├╝r pharmazeutische, kosmetische, Forschungs- und automatische Analyseanwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -59 °C
Resistenzeigenschaften Säuren
Schlauchgröße 26
Flussrate 0,01 bis 4 ml/min
Schlauchanschluss 1/4 Zoll
Höhe (metrisch) 8.8┬ám
Farbe Durchsichtig
Maximaler Druck 40 psi
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 232 °C
Produkttyp Pumpenschlauch