Learn More
Masterflex™ I/P™ digitaler Prozessantrieb
Artikelnummer. 14893752 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Pulverbeschichteter Stahl
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
14893752 Pulverbeschichteter Stahl 1 Stück
14883752 Edelstahl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 14893752 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 7742020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10060.00 €
    8370.80 € / 1 Stück
    Sparen 1689.20 €
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit diesem digitalen Prozessantrieb können Sie Schläuche vor oder nach dem Pumpen spülen bzw. Flüssigkeit in beide Richtungen pumpen. Masterflex™ I/P™ digitale Prozessantriebe aus Edelstahl besitzen drei Dispensiermodi und präzise wartungsarme
  • Diese voll ausgestatteten Antriebe bieten eine robuste Arbeitsleistung und präzise digitale Steuerung. Ideal für Flüssigkeitstransfer, Spender- und Dosieranwendungen in Labor-, Prozess- und Industrieumgebungen
  • Die NEMA 4X (IP66)-Gehäuse sind vollständig versiegelt, leicht zu reinigen und beständig gegen häufig verwendete Reinigungs- und Desinfektionslösungen.
  • Präzisionsantriebe verfügen über ein programmierbares Abgabeintervall, mit dem Sie die Verzögerung zwischen den Abgabezyklen für eine bequeme, automatisierte Abgabe nach Zeit oder Volumen einstellen können
  • Die programmierte Kalibrierung gewährleistet die Genauigkeit der Abgabe und Anzeige
  • Der Antrieb wird in der erforderlichen Drehzahl verriegelt, und die Tastensperre schützt die Einstellungen
  • Eine grafische LCD-Anzeige bietet vier Betriebsarten an: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Zeit, identische Dosierung und Dosierung nach Volumen
  • Über die menügesteuerte Schnittstelle können Sie eine von sieben Sprachen für die Programmierung und Bedienung auswählen
  • Abgabe nach Volumen in ml (0,001 bis 99999 ml), l, oder gal; Kopie (1 bis 9.999 Abgabezyklen); oder Zeit, Zeitintervall von Ein-/Aus-Zyklen (1 s bis 99 h, 59 min, 59 s pro Zyklus)
  • Umkehrbarer bürstenloser, wartungsfreier Motor
  • Stapeln Sie 2 Pumpenköpfe mit jeder Schlauchausformung für höhere Durchflussraten und für Mehrkanalanwendungen
  • Fernsteuerungsmöglichkeit über wasserfeste Verbindung
  • Drehzahlregelungseingabe von 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 V skalierbar
Spezifikation
Elektrische Anforderungen 4,5 A bei 115 V Wechselspannung; 2,5 A bei 230 V Wechselspannung, 3/8 PS, 280 W
Flussrate 0,6 bis 26.000 ml/min
Enthält 6 ft. (1,8 m) langes Netzkabel mit IEC 320/CEE22-konformem Stecker. Den Modellen liegt ein Netzkabel mit länderspezifischem Stecker bei.
Material Pulverbeschichteter Stahl
Gesamthöhe (metrisch) 328 mm
Gesamtlänge (metrisch) 42,4 cm
Gesamtbreite (metrisch) 282 mm
Umkehrbar Ja
Drehzahlregelung ± 0,1%
Typ Pumpenantrieb
Wirkleistung 280 W
Geschwindigkeit 0,1 bis 650 U/min