Learn More
Masterflex™ MasterFlex™ I/P End Bell Assembly
Artikelnummer. 11860090
Click to view available options
Material:
Polycarbonat/Edelstahl
Polycarbonat/kaltgewalzter Stahl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11860090
Marke: Masterflex™ 0701978
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vervollständigen Sie Ihre Pumpenkopfbaugruppe mit zwei Endglockenbaugruppen. Masterflex™ I/P-Endglockenbaugruppen sind für die Verwendung mit Masterflex I/P73 Standard-Pumpenköpfen konzipiert.
  • Die Bauteile sind aus hochleistungsfähigem Polyphenylensulfid und Edelstahl hergestellt
Spezifikation
Zur Verwendung mit Für Masterflex I/P 73 Standardpumpenköpfe
Material Polycarbonat/kaltgewalzter Stahl
Menge Je 1
Typ Lagerschildmontage