Learn More
Masterflex™ Masterflex I/P Ethernet/IP-netzwerkkompatibler digitaler Prozessantrieb
Artikelnummer. 15915922 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
0,0006 bis 26 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Packungsgröße
15915922 0,0006 bis 26 l/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15915922 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 7742030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12075.00 €
    9786.81 € / 1 Stück
    Sparen 2288.19 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Präzisions-Digitalantriebe bieten Reinigungsbeständigkeit, programmierbare Dosierung und präzise, wartungsarme Motoren.
  • Kann mit zwei übereinander gestapelten betrieben werden I/P Easy-Load oder Standard-Pumpenköpfe.
  • Die Gehäuse sind gemäß NEMA 4X (IP66) für die Reinigung mit Wasser geeignet.
  • Robustes Gehäuse aus Edelstahl 316 mit eloxiertem Aluminiumsockel.
  • Erweiterte Ethernet/IP-Fernbedienungsfunktionen.
  • Eine grafische LCD-Anzeige bietet vier Betriebsarten an: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Zeit, identische Dosierung und Dosierung nach Volumen. Kontinuierliche Überwachung der Pumpenleistung.
  • Über die menügesteuerte Schnittstelle können Sie eine von sieben Sprachen für die Programmierung und Bedienung auswählen.
  • Dosierung nach Volumen in ml, l oder Gallonen.
  • Dosierung über Zeitintervalle, Ein-/Ausschaltzyklen.
  • Umkehrbarer Motor – Schläuche vor oder nach dem Pumpen entlüften; Flüssigkeit in beide Richtungen pumpen.
  • Der bürstenlose, wartungsfreie Motor bietet Genauigkeit und ein Regelbereichsverhältnis von 6000:1.
  • Fernsteuerungsmöglichkeit über wasserfeste Verbindung
    • Drehzahlregelung
    • Pumprichtung
    • Start/Stopp/Spülung
    • Drehzahlmesserausgang
Spezifikation
Genauigkeit ±0.1 %
Stromstärke 4,5 A
Display LCD
Elektrische Anforderungen 90/260 V AC, 4,5 A, 50/60 Hz, 280 W
Flussrate 0,0006 bis 26 l/min
PS 43532
IP-Schutzart IP66
Enthält 6 ft. langes Anschlusskabel mit IEC 320/CEE22-Buchse
Anzahl Pumpenköpfe Akzeptiert 2
Steckertyp Lieferung inklusive länderspezifischem Stecker-/Kabelset
Fernsteuerung Remote-I/O: Ethernet/IP, Bluetooth LE, USB 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp, Richtung und Vorspannung über Kontaktschluss
Umkehrbar Ja
Sensoren Sensor für offenen Pumpenkopf
Drehzahlregelung Digital, variable Drehzahl ±0,1 %, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA oder 0 – 10 V
Wirkleistung 280 w
Spannung 90/60 V AC
Geschwindigkeit 0,1 bis 600 U/min
Gehäusematerial Edelstahl