Learn More
Masterflex™ Masterflex™ I/P Modulare Präzisionspumpe
Artikelnummer. 13487099 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
I/P Modulares Dosierantriebssystem
I/P Modulares Reinigungsantriebssystem
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
13487099 I/P Modulares Reinigungsantriebssystem 1 Stück
13477099 I/P Modulares Dosierantriebssystem 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13487099 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 7796230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8285.00 €
    6945.16 € / 1 Stück
    Sparen 1339.84 €
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 02-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zum Spülen der Schläuche vor oder nach dem Pumpen und Pumpen von Flüssigkeit in beide Richtungen. Cole-Parmer™ Masterflex™ I/P Modulare Präzisionspumpen gewährleisten besondere Flexibilität durch Trennung des Motors von der Steuerung. Für den
  • Ideal für Messungen und schwierige Übertragungsaufgaben
  • Diese präzisen modularen Antriebe verfügen über leistungsstarke Motoren, eine Drehzahlanzeige und ±0,25% Geschwindigkeitsregelung für präzise Durchflussregelung
  • Das spritzwassergeschützte ABS-Kunststoffgehäuse des Controllers entspricht der Schutzart IP33; das Antriebsgehäuse besteht aus epoxidbeschichtetem Stahl und entspricht ebenfalls der Schutzart IP33.
  • Die leistungsstarken Motoren ermöglichen das Stapeln von zwei Pumpenköpfen für erhöhte Durchflussraten und Mehrkanal-Anwendungen
  • Fernsteuerungsfunktion über DB9-Buchse an der Rückseite des Laufwerks
  • Drehzahlregelungseingang 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 V
  • Pumpenrichtung (im Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn) über offenen Sammler oder Kontaktschluss; Start/Stopp über einen offenen Kollektor oder Kontaktschluss
  • Mit dem modularen Antrieb können Sie den Motor und die Steuerung dort platzieren, wo es Ihnen passt
  • Dreistellige LED-Anzeige zur Anzeige der Motordrehzahl
  • Folientastatur zur einfachen, frontseitigen Steuerung von Geschwindigkeit, Richtung und Start/Stopp
  • Motor mit Drehrichtungsumkehrung
  • LED-Lampen zur Anzeige der Drehrichtung des Motors
Beinhaltet:
  • 6 ft. (2,01 m) (1,8 m) Anschlusskabel mit IEC 320/CEE22-Buchse
  • C-Flex ULTRA I/P 73 06434-73 Schlauch, 10 ft. (3 m)
  • Easy-Load 77602-10 Pumpenkopf
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Regelungsart Variable Drehzahl
Displaytyp LED
Schutzart Gehäuse IP 66
Flussrate 0,6 bis 8 l/min.
Motor Speed 6 bis 650 U/min
Umkehrbar Ja
Enthält I/P Modulares Reinigungsantriebssystem
Material Aluminium (Controller), Aluminium (Antrieb), Stahl (Antrieb)
Modell I/P Easy-Load
Motortyp Spülbarer modularer Präzisionsantrieb mit wandmontierter Steuerung
Pumpenkopf I/P Easy-Load Pumpenkopf 77602-10
Drehzahlregelung ±0,25 %
Schlauchtyp C-Flex ULTRA I/P 73 Rohre, 10 ft. (3 m)
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 17.25 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 361.95 mm
Gesamtbreite (angloamerikanisch) 7 Zoll
Gesamtbreite (metrisch) 177.8 mm
Gesamthöhe (angloamerikanisch) 6.5 Zoll
Gesamthöhe (metrisch) 165.1 mm
Elektrische Anforderungen 4.4 A, 115/230 V AC, 50/60 Hz
Spannung 90/260 VAC
Stromstärke 4.4 A
Frequenz 50/60