Learn More
Masterflex™ Peristaltikpumpen der I/P™ Serie
Artikelnummer. 14803762 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
8 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Packungsgröße
14803762 8 l/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 14803762 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 7796420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12000.00 €
    10278.09 € / 1 Stück
    Sparen 1721.91 €
    14% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein komplettes digitales Konsolen-Prozesspumpensystem mit Easy-Load™ Pumpenkopf für präzise Flüssigkeitsförderung und -dosierung. Der I/P™ Die Peristaltikpumpe der Serie ermöglicht einen schnellen und mühelosen Schlauchwechsel ohne die Notwendigkeit von Werkzeugen oder komplexen Verfahren.
  • Drei Abgabemodi
  • Wartungsfrei, leicht zu reinigen
  • Das grafische LCD-Display zeigt vier Betriebsmodi an – Dauerbetrieb, zeitgesteuerte Dosierung, Kopierdosierung und Volumendosierung; die Pumpenleistung wird kontinuierlich angezeigt.
  • Über die menügesteuerte Benutzeroberfläche können Sie eine von sieben Sprachen für die Programmierung und den Betrieb auswählen.
  • Dosierung in ml
  • Anti-Tropf-Funktion gewährleistet eine präzise Abgabe
  • Umkehrmotor – zum Entleeren der Schläuche vor oder nach dem Pumpen und zum Pumpen von Flüssigkeit in beide Richtungen
  • Bürstenloser Motor bietet ±0,1 % Drehzahlregelungsgenauigkeit bei einem Regelbereich von 6000:1
  • Leistungsstarke Motoren ermöglichen das Stapeln von zwei Pumpenköpfen mit beliebigen Schlauchkonstruktionen für höhere Durchflussraten und Mehrkanalanwendungen.
  • Fernsteuerungsmöglichkeit über wasserfeste Verbindung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, cETLus, ISO 1900:2008
Beschreibung C-Flex ULTRA
Regelungsart Variable Drehzahl
Displaytyp LCD
Schutzart Gehäuse IP 66
Flussrate 8 l/min
Motor Speed 650 U/min
Umkehrbar Ja
PS 3/8 PS
Enthält 3 m (10 ft.) lange Schläuche, Antrieb 77420-20, C-Flex ULTRA I/P 73 06434-73, I/P Easy-Load 77601-10 Pumpenkopf
Material Edelstahl (Gehäuse)
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 19,7 in.
Gesamtlänge (metrisch) 500,13 mm
Gesamtbreite (angloamerikanisch) 11,1 in.
Gesamtbreite (metrisch) 282,7 mm
Gesamthöhe (angloamerikanisch) 12,9 in.
Gesamthöhe (metrisch) 327,15 mm
Spannung 115/230 VAC