Learn More
Masterflex™ INDUSTRIEANTRIEB 50-650 U/MIN
Product Code. 11815521 Shop All Masterflex Products
Change view
Click to view available options
Flussrate:
0.2 bis 4 ml/min
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Flussrate Unit Size
11815521 0.2 bis 4 ml/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11815521 Supplier Masterflex™ Supplier No. 7741100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6895.00 €
    5182.40 € / 1 Stück
    Sparen 1712.60 €
    24% Rabatt
Verfügbar ab: 15-09-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sparen Sie Platz und profitieren Sie von Mobilität ohne Leistungseinbußen. Cole-Parmer™ Masterflex™ IP Precision bürstenlose Pumpenantriebe bieten hohe Leistung für anspruchsvolle Prozessanwendungen.
Leistungsstarke, wartungsarme Laufwerke sind vielseitig und kostengünstig
  • Dieses Modell verfügt über robuste bürstenlose 1⁄3 PS-Motoren für den Antrieb von bis zu zwei Pumpenköpfen mit den meisten Schlauchformulierungen - Kosten und Aufwand für den Bürstenaustausch entfallen
  • Schnelles Einstellen der Antriebsdrehzahl über den Drehzahlregler
  • Die Geschwindigkeit wird auf einer leicht ablesbaren LED-Anzeige von 5 bis zu 100% der vollen Geschwindigkeit mit einer Auflösung von 1 % angezeigt
  • Das IP55-geschützte Epoxidharz-beschichtete Stahlgehäuse bietet ausgezeichneten Schutz vor Chemikalien, Wasser und Staub
  • Durchflussbereich: 0.2 bis 26 LPM (hängt von der Drehzahl des Antriebs und der Schlauchgröße ab; 26 LPM werden durch Stapelung von zwei I/P-Easy-Load-Pumpenköpfen erreicht)
  • Die leichten Kompaktantriebe können mit einer Hand getragen werden, sind aber stark genug, um zwei Pumpenköpfe anzutreiben
  • Antriebsmodell 77411-00 mit Fernsteuerungseingängen (4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp, rückwärts über versiegelte Tastatur) und Fernsteuerungsausgängen (Signal für “Betriebsbereitschaft der Pumpe” und 4 bis 20 mA-Ausgänge) - erfordert Remote-Kabelsatz 77300-32, separat erhältlich
Specifications
Zertifizierung/Konformität CE, ISO 9001:2008
Display LED
Elektrische Anforderungen 230 V 50/60 Hz 250 W
Flussrate 0.2 bis 4 ml/min
Frequenz 50/60 Hz
IP-Schutzart IP26
Modell 77411-00
Motortyp Reversibel
Gesamthöhe (metrisch) 22.9 cm
Gesamtlänge (metrisch) 33.6 cm
Gesamtbreite (metrisch) 25.4 cm
Umkehrbar Ja
Drehzahlregelung 0,25%
Typ Prozessantrieb
Wirkleistung 250 W
Spannung 230 VAC
Geschwindigkeit 33 bis 650 U/min