Learn More
Masterflex™ L/S™ Präzisions-Konsolenantriebe mit variabler Drehzahl
Artikelnummer. 11769769 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
0.06 bis 580 ml/min
0.18 bis 1700 ml/min
0.36 bis 3400 ml/min
Geschwindigkeit:
1 bis 100 U/min
3 bis 300 U/min
6 bis 600 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Geschwindigkeit Packungsgröße
11769769 0.18 bis 1700 ml/min 3 bis 300 U/min 1 Stück
11779769 0.06 bis 580 ml/min 1 bis 100 U/min 1 Stück
11759769 0.36 bis 3400 ml/min 6 bis 600 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11769769 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0752820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2625.00 €
    2176.99 € / 1 Stück
    Sparen 448.01 €
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sorgen Sie mit diesem Digitalantrieb für Präzision beim Dispensieren. Der Masterflex™ IP33 Digitale Pumpenantrieb mit stufenloser Geschwindigkeitsreglung und LED-Anzeige verfügt über eine Drehzahlanzeige und -steuerung zur präzisen Regulierung des Durchsatzes, was ideal für Messanwendungen ist. Stapeln Sie 2 oder 4 Pumpenköpfe für höhere Flussraten und Mehrkanalanwendungen.
Mit diesem Digitalantrieb ist Präzision bei der Dispensierung sichergestellt.Der digitale Masterflex™ IP33 Pumpenantrieb mit stufenloser Geschwindigkeitsreglung und LED-Anzeige ist mit einer Drehzahlanzeige und einer Drehzahlregelung für die präzise Regelung des Durchflusses ausgestattet und somit hervorragend für Messanwendungen geeignet.Für höhere Durchflussraten und für Anwendungen mit mehreren Leitungen können Sie 2 oder 4 Pumpenköpfe stapeln.
Diese hochgenauen Antriebe mit analoger Konsole sind mit leistungsstarken Motoren ausgestattet. Zur entfernten Drehzahlregelung ist der DB9-Stecker 07595-45 oder die Kabelbaugruppe 07595-47 erforderlich. An den Fernbedienungsanschluss kann eine Start/Stopp-Steuerung über Kontaktschluss oder einen offenen Kollektor (5 V-TTL) angeschlossen werden; Start/Stopp kann per Fußschalter 77595-35 oder Hand-Fernbedienung 07528-80 gesteuert werden. Eine dreistellige LED-Anzeige zeigt die Drehzahl des Motors an, und Sie können sich auf einen Blick davon überzeugen, dass die richtige Drehzahl eingestellt ist. Der Motor mit Drehrichtungsumkehrung ermöglicht das Leeren der Schläuche vor oder nach dem Pumpen und ein Pumpen der Flüssigkeit in beide Richtungen.
  • Durchflussrate von 0,06 bis 3.400 ml/min (abhängig von Antriebsdrehzahl und Schlauchgröße)
  • LED-Lampen zur Anzeige der Drehrichtung des Motors
  • Stapelbares, spritzwassergeschütztes ABS-Kunststoffgehäuse; Schutzklasse IP33
  • Fernsteuerung über eine DB9-Anschlussbuchse auf der Rückseite des Antriebs
  • Drehzahlregelungseingabe: 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 mA
  • Pumprichtung (CW/CCW) über offenen Kollektor oder Kontaktverschluss
  • Start/Stopp über einen offenen Kollektor oder Kontaktschluss
  • Folientastatur zur einfachen Steuerung von Geschwindigkeit, Richtung und Start/Stopp
  • Pumpenköpfe NICHT im Lieferumfang des Motors enthalten
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, ISO 9001: 2000
Display LED-Digitalanzeige
Elektrische Anforderungen 115/230 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 75 W
Flussrate 0.18 bis 1700 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Messanwendungen
Frequenz 50/60 Hz
IP-Schutzart IP 33
Enthält 1.8 m (6 ft.) Stromkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse
Modell 07528-20
Motortyp Reversibel
Gesamttiefe (metrisch) 21.6 cm
Gesamthöhe (metrisch) 21.6 cm
Gesamtlänge (metrisch) 25.4 cm
Umkehrbar Ja
Drehzahlregelung ±0.25 %
Typ Pumpenantrieb
Wirkleistung 75 w
Spannung 115/230 VAC
Geschwindigkeit 3 bis 300 U/min