Learn More
Masterflex™ Masterflex™ BioPharm Pumpenschläuche, Silikon Platinum, durchscheinend
Click to view available options
Schlauchgröße:
13
17
18
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Pumpenschläuche aus platinvernetztem Silikon eignen sich optimal für Anwendungen mit Druck, Saughöhe, viskosen Flüssigkeiten oder langer Schlauchlebensdauer.
- Konform mit den Anforderungen gemäß USP Klasse VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Geringe Absorption, hervorragende Biokompatibilität
- Sehr geringer Anteil an extrahierbaren Stoffen, beständig gegen Wettereinflüsse, Koronaentladung, Strahlung
- Rezeptur: Tygon® 3350 Silikon, platinvernetzt
- Extrem glatt, kaum Bakterienwachstum
- Gut geeignet für schwach bis mittelstark konzentrierte Basen, Salze und Alkohole
- Transparent, geruchlos, geschmacksneutral und ungiftig
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6.4 mm |
| Material | Silikon |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7.6┬ám |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für pharmazeutische, kosmetische, Forschungs- und automatische Analyseanwendungen |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -59 °C |
| Schlauchgröße | 17 |
| Flussrate | 2.8 bis 1700 ml/min |
| Schlauchanschluss | 1/4 in. |
| Höhe (metrisch) | 6.7┬ám |
| Mehr anzeigen |