Learn More
Masterflex™ Masterflex™ BioPharm Pumpenschläuche, Silikon Platinum, durchscheinend
Click to view available options
Schlauchgröße:
13
17
18
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Sehr glatte Innenoberfläche. Lange Lebensdauer in Masterflex Schlauchpumpen.
Temperaturbereich -60 bis +230°C.
FDA- und USP Klasse VI zertifiziert.
Sterilisierbar.
Länge 7,5 m.
Beschreibung: Precision
φ Innen: 7,9mm
Kalibrierte Grösse: 18
Temperaturbereich -60 bis +230°C.
FDA- und USP Klasse VI zertifiziert.
Sterilisierbar.
Länge 7,5 m.
Beschreibung: Precision
φ Innen: 7,9mm
Kalibrierte Grösse: 18
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 7.9 mm |
| Material | BioPharm (platinbehandeltes Silikon) |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7.6┬ám |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | F├╝r pharmazeutische, kosmetische, Forschungs- und automatische Analyseanwendungen |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -59 °C |
| Schlauchgröße | 18 |
| Flussrate | 3.8 bis 2300 ml/min |
| Schlauchanschluss | 3/8 in. |
| Höhe (metrisch) | 6.7┬ám |
| Mehr anzeigen |