Learn More
Masterflex™ Masterflex™ BioPharm Pumpenschläuche, Silikon Platinum, durchscheinend
Artikelnummer. p-6817005
Click to view available options
Schlauchgröße:
13
17
18
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11790999
Marke: Masterflex™ 9642013
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Mit diesen hochleistungsfähigen Pumpenschläuchen aus Silikon gewährleisten Sie das optimale Leistungsverhalten Ihrer Masterflex Pumpe. Masterflex™ L/S™ BioPharm™ hochleistungsfähige, platinvernetzte Silikon-Präzisionspumpenschläuche sind ideal für pharmazeutische, kosmetische, Forschungs- und automatische Analyse-Anwendungen.
  • Sterilisierbar im Autoklav, mit Ethylenoxid (ETO) oder durch Gammabestrahlung
  • Ausgezeichnete Pumpengenauigkeit für hohe Wiederholbarkeit und konsistente Leistung über einen längeren Zeitraum
  • Die glatte Innenbohrung führt zu weniger Partikeleinschlüssen.
  • DIe niedrige Spallation hält die Reinheit der Flüssigkeit aufrecht.
  • Ohne auswaschbare Zusätze oder Weichmacher, die den Geschmack verändern oder eine Kontamination verursachen könnten
  • Entspricht den Normen der FDA, der USP-Klasse VI sowie EP und übertrifft die 3A-Hygienenormen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Harz-Zertifizierung: ADCF; FDA; USP; EU-Lebensmittel 10 /2011; DEHP-frei; 1935/2004; Phthalat-Frei; RoHS; NSF-51
Beschreibung BioPharm platinvernetzte Silikonpumpenschläuche für Masterflex L/S-Pumpen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 0.8 mm
Material Platinbehandeltes Silikon
Gesamtlänge (metrisch) 7.6 m
Zur Verwendung mit Masterflex L/S Pumpen
Zur Verwendung mit (Anwendung) F├╝r pharmazeutische, kosmetische, Forschungs- und automatische Analyseanwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -59 °C
Sterilität Unsteril
Schlauchgröße 13
Farbe Durchsichtig
Maximaler Druck 2.7 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 232 °C