Learn More
Masterflex™ L/S™ digitale Prozesspumpensysteme mit Cytoflow™ Pumpenkopf
Alle ansehen Masterflex ProdukteBeschreibung
- Die Konstruktion mit konvexen Rollen schont lebende Zellen und scherempfindliche Flüssigkeiten—durch unabhängige Testdaten validiert
- Rotor mit großem Durchmesser liefert höhere Durchflussraten bei niedrigeren Drehzahlen
- Durch das Pumpen mit niedriger Drehzahl lassen sich Konsistenz und Eigenschaften scherempfindlicher Flüssigkeiten beibehalten
- Antriebsgehäuse sind vollständig versiegelt—IP66- und NEMA 4X-konform—zum Reinigen mit Schlauch abspritzbar
- Der bürstenlose, wartungsfreie Motor bietet eine Drehzahlregelgenauigkeit von ±± % mit einem Reduzierverhältnis von 6000 bis 1
- Cytoflow Pumpenköpfe sind die beste Möglichkeit zum Pumpen lebender Zellen und scherempfindlicher Flüssigkeiten—durch unabhängige Testdaten validiert
- Komplettfunktionen für die Fernsteuerung ermöglichen eine einfache Integration in automatisierte Prozesse
- Eine grafische LCD-Anzeige bietet vier Betriebsarten an: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Zeit, identische Dosierung und Dosierung nach Volumen. Kontinuierliche Überwachung der Pumpenleistung
Spezifikation
Spezifikation
| Kanäle | 1 |
| Displaytyp | LCD |
| Schutzart Gehäuse | IP 66 |
| Flussrate | 0,17 bis 1.040 ml/min |
| Motor Speed | 0,1 bis 600 U/min |
| Enthält | L/S-Antrieb 07575-30, Cytoflow™ Pumpenkopf 77253--00, 10 ft. C-Flex™ ULTRA™ Schläuche und 1,8 m (6 ft.) Netzkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse |
| Material | Edelstahl |
| Abmessungen (L x B x H) | 37,03 x 22,86 x 23,65 cm |
| Elektrische Anforderungen | 90 bis 260 V AC |
| Stromstärke | 2.2 A bei 115 V, 1.1 A bei 230 V |