Learn More
Masterflex™ L/S™ Puri-Flex™ Hochleistungs-Präzisionsschläuche
Artikelnummer. 11799799 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Schlauchgröße:
L/S 15
L/S 24
L/S 35
L/S 36
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße Packungsgröße
11799799 L/S 15 1 Stück
11709809 L/S 24 1 Stück
11719809 L/S 35 1 Stück
11729809 L/S 36 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11799799 Supplier Masterflex™ Supplier No. 9641915
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00 €
    105.96 € / 1 Stück
    Sparen 20.04 €
    15% Rabatt
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Masterflex™ L/S™ Hochleistungs-Präzisionsschläuche bieten Schlauchmaterial mit langer Lebensdauer für Pharma- und Bioprozessanwendungen.
  • Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Anwendungen: Für Zell- und Gewebekulturanwendungen, für die pharmazeutische Biotechnologie und für den allgemeinen Einsatz im Labor, wenn hohe Leistung und lange Lebensdauer erforderlich sind. Für hochreine Anwendungen ohne Kontakt mit tierischen Bestandteilen.
  • Merkmale: Schweißbar, außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit, glatte Oberfläche, durchscheinend
  • Zertifikate: FDA-konform, entspricht den Anforderungen der USP-Klasse VI, hergestellt gemäß GMP
  • Temperaturbereich: –58 bis 275 °F (–50 bis 135 °C)
  • Sterilisierung: Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung
  • Specifications
    Autoklavierbar Autoklavierbar
    Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,189 in.
    Innendurchmesser (metrisch) 4,8 mm
    Material Puri-Flex
    Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25 ft.
    Gesamtlänge (metrisch) 7,6 m
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Masterflex Pumpen
    Schlauchgröße L/S 15
    Flussrate max. 1.100 ml/min
    Schlauchanschluss 3/16 in.
    Farbe Durchscheinend
    Produkttyp Peristaltikschläuche