Learn More
Masterflex™ L/S™ netzwerkkompatible Pumpensysteme
Artikelnummer. 16428675
Click to view available options
Konnektivität:
Ethernet/IP, Bluetooth LE, USB
Profibus, Bluetooth LE, USB
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16428675
Marke: Masterflex™ 7797562
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Netzwerkkompatible Antriebe bieten entweder native Ethernet/IP- oder Profibus-Kommunikation ohne erforderliche zusätzliche Hardware oder Firmware.
  • Durchflussraten von 0,001 bis 3400 ml/min mit L/S-Schläuchen—Durchflussraten sind von Antrieb, Drehzahl, Pumpenkopf und dem Schlauchdurchmesser abhängig
  • Die Digitalschnittstelle mit LCD-Grafikdisplay zeigt Pumpenleistung und Betriebsart kontinuierlich an—kontinuierlichen Betrieb, Dosierung nach Zeit, identische Dosierung und Dosierung nach Volumen
  • Fernsteuerung mit Analogkommunikation verfügbar—Spannungs-, Stromstärken- und Kontaktschlusssteuerung verfügbar
  • Dosieren nach Volumen in ml (0,001 bis 9.999 ml), l oder gal; identisches Ausführen—1 bis 9.999 Dosierzyklen oder zeitgesteuerte Dosierung—Ein-/Aus-Zyklen (1 s bis 99 h, 59 min, 59 s pro Zyklus)
  • Die Antitropffunktion gewährleistet die Genauigkeit beim Dosieren
  • Modelle mit Kopfsensor stoppen den Antrieb, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird
Specifications
Stromstärke 2.2 A bei 115 V, 1.1 A bei 230 V
Abmessungen (L x B x H) 37,03 x 22,86 x 23,65 cm
Display LCD
Elektrische Anforderungen 90 bis 260 V AC
Flussrate 0,62 bis 3.700 ml/min
IP-Schutzart IP 66
Enthält L/S-Antrieb 07575-30, Cytoflow™ Pumpenkopf 77253-02, 10 ft. C-Flex™ ULTRA™ Schläuche und 1,8 m (6 ft.) Netzkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse
Material Edelstahl
Anzahl Kanäle 1
Geschwindigkeit 0,1 bis 600 U/min
Konnektivität Ethernet/IP, Bluetooth LE, USB