Learn More
Masterflex™ L/S™ Platin-vernetzte Silikon-Spiral-Präzisionspumpenschläuche
Click to view available options
Schlauchgröße:
17
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Leicht verbesserte Durchsichtigkeit
- Vorzugsweise in Pharmazie und Biotechnologie eingesetzt
- Weniger potenziell herauslösbare Bestandteile
- USP-Klasse VI
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,25 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6,4 mm |
| Material | Silikon |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 500 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15240 cm |
| Zur Verwendung mit | Masterflex™ L/S Pumpen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen |
| Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | -58 °F |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
| Schlauchgröße | 17 |
| Mehr anzeigen |