Learn More
Masterflex™ Masterflex™ IP33 modularer Präzisions-Pumpenantrieb mit LED-Anzeige
Artikelnummer. 13497089 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
0.06 bis 580 ml/min
0.36 bis 3400 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Packungsgröße
13497089 0.36 bis 3400 ml/min 1 Stück
13427099 0.06 bis 580 ml/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13497089 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0755700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3490.00 €
    2244.42 € / 1 Stück
    Sparen 1245.58 €
    35% Rabatt
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Modulare Pumpenantriebe dienen zum hochpräzisen und reproduzierbaren Überwachen und Fördern von Flüssigkeiten. Masterflex™ L/S Modulare Präzisionspumpenantriebe bieten die Möglichkeit, die Förderrichtung umzukehren und den Motor von der Kontrolleinheit zu trennen.
Messen und übertragen Sie Flüssigkeiten präzise und reproduzierbar mit modularen Pumpenantrieben.Masterflex™ L/S™ Modulare Präzisionsantriebe verfügen über reversibles Pumpen und gewährleisten besondere Flexibilität durch Trennung des Motors von der Steuerung.
Dank der modularen Antriebe lassen sich der Motor und die Steuerung dort platzieren, wo es am praktischsten ist. Damit eignet sich diese Lösung optimal in engen Räumen, unter Hauben oder in Isolierkammern. Fernsteuerungsfunktion über einen DB9-Anschluss auf der Antriebsrückseite: Drehzahlregelungseingang 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 V. Pumprichtung (im oder gegen den Uhrzeigersinn) über Schließen eines Kontakts oder einen offenen Kollektor. Start/Stopp über Schließen eines Kontakts oder einen offenen Kollektor.
  • Das dreistellige LED-Display zeigt die Motordrehzahl an und ermöglicht eine Überprüfung der Drehzahleinstellung auf einen Blick
  • Das Membran-Bedienfeld ermöglicht eine einfache Einstellung von Drehzahl, Richtung sowie Start/Stopp
  • Motor mit umkehrbarer Drehrichtung, Spülung der Schläuche vor und nach dem Pumpen, Pumpen der Flüssigkeit in beide Richtungen möglich
  • Dank der leistungsstarken Motoren lassen sich 2 oder 4 Pumpenköpfe anschließen, um die Flussrate zu erhöhen oder Mehrkanal-Anwendungen zu ermöglichen
  • Separate Steuerung von Drehzahl und Leistung, die Drehzahleinstellung bleibt beim Ein- und Ausschalten der Pumpe erhalten
  • Das Spritzschutzgehäuse der Steuerung aus ABS-Kunststoff verfügt über die Schutzart IP33, das Antriebsgehäuse ist aus Stahl mit Epoxidversiegelung und verfügt ebenfalls über die Schutzart IP33
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, ISO 9001:2008
Display LED
Elektrische Anforderungen 90 bis 260 V, 50/60 Hz, 75 W
Flussrate 0.36 bis 3400 ml/min
Frequenz 50/60 Hz
IP-Schutzart IP 33
Enthält 1.8 m (6 ft.) Stromkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse
Material Stahl
Modell 07557-00
Motortyp Reversibel
Gesamthöhe (metrisch) 11.4 cm
Gesamtlänge (metrisch) 26.7 cm
Gesamtbreite (metrisch) 11.1 cm
Drehzahlregelung 0.25 %
Typ Modularer Präzisionsantrieb
Wirkleistung 75 w
Spannung 90 bis 260 Volt Wechselstrom
Geschwindigkeit 6 bis 600 U/min