Learn More
Masterflex™ Mehrkanal-Pumpenkopf aus Edelstahl
Artikelnummer. 11855571 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
0,045 bis 280 ml/min
1,6 bis 2.300 ml/min
Typ:
4-Kanal-Pumpenaufsatz
8-Kanal-Pumpenaufsatz
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Typ Packungsgröße
11855571 0,045 bis 280 ml/min 4-Kanal-Pumpenaufsatz 1 Stück
11885571 1,6 bis 2.300 ml/min 4-Kanal-Pumpenaufsatz 1 Stück
11865571 0,045 bis 280 ml/min 8-Kanal-Pumpenaufsatz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11855571 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0753504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2335.22 €
    1274.68 € / 1 Stück
    Sparen 1060.54 €
    45% Rabatt
Verfügbar ab: 23-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Mehrkanal-Pumpenköpfe gewährleisten synchronen, mehrkanaligen Durchfluss auf bis zu 8 Kanälen. Die Cole-Parmer™ MasterFlex™ Mehrkanal-Pumpenköpfe mit Mehrkanal-Rotor sind für schnelle Schlauchwechsel ohne Entfernung des Pumpenkopfes konz
Diese Mehrkanal-Pumpenköpfe gewährleisten synchronen, mehrkanaligen Durchfluss auf bis zu 8 Kanälen.Die MasterFlex™ Mehrkanal-Pumpenköpfe mit Mehrkanal-Rotor sind für schnelle Schlauchwechsel ohne Entfernung des Pumpenkopfes konzipiert.
  • Bestücken Sie die Pumpenköpfe mit 1 bis 8 Kartuschen.
  • Mischen Sie große und —kleine Kartuschen; eine große Kartusche benötigt denselben Platz wie zwei kleine.
  • Kassettenköpfe sind mit drei oder vier Rollen erhältlich; je größer die Anzahl der Rollen, desto geringer ist die Pulsation in der Strömung
  • Erforderliche Laufwerke mit mindestens 
  • 1 ⁄10 PS und maximal 600 U/min
  • Mit Montagezubehör und Inbusschlüssel
Spezifikation
Flussrate 0,045 bis 280 ml/min
Anzahl Kanäle Mehrere
Anzahl Rollen 6
Verschlussart Fest
Menge Je 1
Rollenmaterial Edelstahl
Typ 4-Kanal-Pumpenaufsatz
Rotormaterial Edelstahl
Geschwindigkeit 1 bis 600 U/min