Learn More
Masterflex™ MasterFlex™ Easy-Load 3 Mehrkanal-Pumpenkopf, Polypropylengehäuse
Artikelnummer. 11885591 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Rotormaterial:
Edelstahl
Kaltgewalzter Stahl
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rotormaterial Packungsgröße
11885591 Kaltgewalzter Stahl 1 Stück
11810292 Edelstahl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11885591 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 7780052
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    562.00 €
    462.77 € / 1 Stück
    Sparen 99.23 €
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pumpenkopf ohne Werkzeuge oder Befestigungsteile montierbar. Der Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S™ Easy-Load3-Kopf für Hochleistungsschläuche bietet die automatische Konfiguration und Umschaltung der Schlauchhaltegeschwindigkeiten.
  • Durchflussbereich: 1.7 bis 2900 ml/min abhängig von den U/min des Antriebs und Schlauchgröße
  • Alle sechs Präzisionsschläuche passen auf jeden Pumpenkopf für Präzisionspumpenschläuche:  L/S 15, L/S 24, L/S 35 und L/S 36
  • Durch die Drehverschluss-Montagefunktion lassen sich die Köpfe innerhalb von Sekunden montieren und stapeln.
  • Die mitgelieferte Montageplatte adaptiert Easy-Load 3 auf L/S-Antriebe
  • Ein Sperrhaken sichert den Pumpenkopf während des Betriebs in beiden Richtungen
  • Polypropylen-Gehäuse (PP) mit CRS- oder SS-Rotor
  • Der CRS Rotor ist wirtschaftlicher, während das Modell SS eine höhere Haltbarkeit und chemische Beständigkeit bietet
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 12.1 H x 8.8 B x 7.8 T (cm)
Flussrate 1,7 bis 2.900 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Mehrkanalanwendungen
Anzahl Kanäle Mehrere
Anzahl Rollen 3
Verschlussart Fest
Gesamttiefe (metrisch) 7.8 cm
Gesamthöhe (metrisch) 12.1 cm
Gesamtbreite (metrisch) 8.8 cm
Menge Je 1
Rollenmaterial Kaltgewalzter Stahl
Schlauchtyp Hochbelastbare Schäuche
Typ Easy-Load 3 Pumpenkopf
Rotormaterial Kaltgewalzter Stahl
Geschwindigkeit 1 bis 600 U/min
Gehäusematerial Polypropylen