Learn More
Masterflex™ Norprene™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche
Artikelnummer. 11795138 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Schlauchgröße:
13
14
16
17
18
25
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße Packungsgröße
11795138 16 1 Stück
11775138 13 1 Stück
11785138 14 1 Stück
11715148 17 1 Stück
11725148 18 -
11705108 25 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11795138 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0640416
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Schläuche eignen sich für Druck-/Unterdruck-Anwendungen. Masterflex™ Norprene™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche eignen sich ideal für Anwendungen, die eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Hitze, Ozon und ultraviolettem Licht (UV) erfordern.
Diese Schläuche eignen sich für Druck-/Unterdruck-Anwendungen.Masterflex™ Norprene™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche sind ideal für Anwendungen, die eine ausgezeichnete chemische, Hitze-, Ozon- und (UV)-Lichtbeständigkeit erfordern.
  • Speziell für Masterflex™ Pumpen extrudiert
  • Entwickelt für eine lange Lebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpen.
  • Bietet Chargenkonsistenz für höchste Genauigkeit und Wiederholbarkeit
  • Nicht leitfähig und hitzeversiegelbar
  • Nicht alternd, nicht oxidierend, mit überragender Säure- und Alkalibeständigkeit
  • Undurchsichtig, schwarz
  • Entspricht NSF, REACH, RoHS
  • Über 10.000 h Schlauchlebensdauer
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 3.1 mm
Material Silikon
Gesamtlänge (metrisch) 15.2┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Anwendungen, die eine hervorragende Chemikalien-, Hitze-, Ozon-, UV- und Lichtbeständigkeit erfordern
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -51 °C
Resistenzeigenschaften Ja
Schlauchgröße 16
Flussrate 0.8 bis 480 ml/min
Schlauchanschluss 1/8 in.
Höhe (metrisch) 8.8┬ám
Farbe Undurchsichtiges Schwarz
Maximaler Druck 40 psi
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 132 °C
Produkttyp Norprene Schläuche