Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Norprene Pumpenschläuche, beige, undurchsichtig
Description
Diese Schläuche eignen Nahrungsmittelanwendungen unter hohen Temperaturen. Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ Präzisionspumpenschläuche sind ideal für die Lebensmittel-, Molkerei- und Getränkeindustrie. Entwickelt für eine lange Lebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpen.
- Speziell für die Verwendung mit Masterflex™ Pumpen extrudiert
- Beständig gegen Hitze, Ozon und UV-Licht
- Nicht alternd, nicht oxidierend
- Überlegene Beständigkeit gegen Säuren und Alkalien
- Erfüllt FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
- Undurchsichtig, beige
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,19 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4.8 mm |
| Material | Norprene in Lebensmittelqualität (A 60 F) |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,98 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 49,2 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15┬ám |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die Nahrungsmittelindustrie, Milchwirtschaft und Getränkeindustrie |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -51 °C |
| Show More |