Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Norprene Pumpenschläuche, beige, undurchsichtig
Artikelnummer. 11806694
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
13
14
16
17
18
25
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
11806694 13 1 Stück
11826694 14 1 Stück
11715108 25 1 Stück
11821435 16 1 Stück
11841435 17 1 Stück
11851435 18 1 Stück
6 options
Product Code. 11806694
Brand: Masterflex™ 0640213
Only null left
Add to basket
Add to basket
Diese Schläuche eignen sich für Lebensmittelanwendungen mit hohen Temperaturen. Cole Parmer™ Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ Präzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel, Milchprodukte und Getränke. Für eine lange Lebensdauer bei Verwendung mit Peristaltikpumpen konzipiert.
Diese Schläuche eignen Nahrungsmittelanwendungen unter hohen Temperaturen. Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ Präzisionspumpenschläuche sind ideal für die Lebensmittel-, Molkerei- und Getränkeindustrie. Entwickelt für eine lange Lebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpen.
  • Speziell für die Verwendung mit Masterflex™ Pumpen extrudiert
  • Beständig gegen Hitze, Ozon und UV-Licht
  • Nicht alternd, nicht oxidierend
  • Überlegene Beständigkeit gegen Säuren und Alkalien
  • Erfüllt FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
  • Undurchsichtig, beige
Specifications
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,031 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.8 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,51 in.
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 49,2 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Nahrungsmittelindustrie, Milchwirtschaft und Getränkeindustrie
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -51 °C
Resistenzeigenschaften Ja
Schlauchgröße 13
Flussrate 0.06 bis 36 ml/min
Schlauchanschluss 1/16 in.
Höhe (metrisch) 8.8┬ám
Farbe Undurchsichtig, beige
Maximaler Druck 20 psi
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Masterflex Norpren-Lebensmittel-Schlauch