Learn More
Masterflex™ Masterflex
Artikelnummer. p-6830031
Click to view available options
Schlauchgröße:
88
89
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11869591
Marke: Masterflex™ 0640288
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schläuche eignen Nahrungsmittelanwendungen unter hohen Temperaturen. Die Cole Parmer™ Masterflex™ Norprene™ Food I/P™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche sind ideal für die Lebensmittel-, Molkerei- und Getränkeindustrie.
  • Für Anwendungen mit Druck, Saughöhe, viskosen Flüssigkeiten oder längere Schlauchlebensdauer
  • Dickere Wand im Vergleich zu Präzisionspumpenschläuchen
  • Hitze-, Ozon- und UV-beständig
  • Nicht-alternd und nicht-oxidierend
  • Hervorragende Säure- und Laugenbeständigkeit
  • Entspricht FDA, 3 A, NSF, REACH, RoHS
  • Undurchsichtig, beige
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 12.7 mm
Material Norprene
Gesamtlänge (metrisch) 1500 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel-, Molkerei- und Getränkeindustrie
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -51 °C
Resistenzeigenschaften Säuren
Schlauchgröße 88
Flussrate 0.02 bis 17 l/min
Schlauchanschluss 1/2 in.
Höhe (metrisch) 8.8 m
Farbe Undurchsichtig, beige
Maximaler Druck 35 psi
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Pumpenschlauch