Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Norprene™ Food I/P™ Präzisionspumpenschläuche
Beschreibung
Diese Schläuche eignen Nahrungsmittelanwendungen unter hohen Temperaturen.Masterflex™ Norprene™ Food I/P™ Präzisionspumpenschläuche sind ideal für die Lebensmittel-, Molkerei- und Getränkeindustrie.Entwickelt für eine lange Lebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpen.
- Beständig gegen Wärme, Ozon und UV-Licht
- Nicht alternd und nicht oxidierend
- Überlegene Säure und Alkalibeständigkeit
- Konform mit FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
- Opakes Beige
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,25 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6.4 mm |
| Material | Norprene |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,25 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6,4 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 49,8 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15.2┬ám |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel-, Molkerei- und Getränkeindustrie |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -51 °C |
| Mehr anzeigen |