Learn More
Masterflex™ L/S™ Austauschgetriebe für Antriebe mit 6 bis 600 U/min
Artikelnummer. 11809721 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Geschwindigkeit:
6 bis 600 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Geschwindigkeit Packungsgröße
11809721 6 bis 600 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11809721 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0755309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00 €
    105.95 € / 1 Stück
    Sparen 22.05 €
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Machen Sie das Beste aus Ihren Austauschteilen für Masterflex™ Antriebe und Servicekits!
  • Diese einfach zu installierenden Servicekits vermeiden teure Ausfallzeiten von Zahnradpumpenköpfen
  • Für den Einsatz mit Masterflex™ L/S™ Antrieben mit 6 bis 600 U/min
Spezifikation
Typ Ersatzteile
Geschwindigkeit 6 bis 600 U/min