Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Norprene Pumpenschläuche, beige, undurchsichtig
Click to view available options
Schlauchgröße:
15
24
35
36
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Diese Schläuche eignen Nahrungsmittelanwendungen unter hohen Temperaturen.Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche sind ideal für die Lebensmittel-, Molkerei- und Getränkeindustrie.
- Für Druck- und Sauganwendungen sowie Anwendungen mit viskosen Flüssigkeiten oder lange Schlauchhaltbarkeit
- Besitzt im Vergleich zu Präzisionspumpenschläuchen eine dickere Wand
- Beständig gegen Hitze, Ozon und UV-Licht
- Nicht alternd, nicht oxidierend
- Überlegene Beständigkeit gegen Säuren und Alkalien
- Erfüllt FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
- Undurchsichtig, beige
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 9.7 mm |
| Material | Silikon |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15┬ám |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die Nahrungsmittelindustrie, Milchwirtschaft und Getränkeindustrie |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -51 °C |
| Resistenzeigenschaften | Ja |
| Schlauchgröße | 36 |
| Flussrate | 4.8 bis 2900 ml/min |
| Schlauchanschluss | 3/8 in. |
| Mehr anzeigen |