Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Norprene Pumpenschläuche, beige, undurchsichtig
Artikelnummer. 11750989
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
15
24
35
36
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
11750989 35 1 Stück
11831435 15 1 Stück
11861435 24 1 Stück
11730999 36 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 11750989
Marke: Masterflex™ 0640235
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schläuche eignen sich für Lebensmittelanwendungen mit hohen Temperaturen. Cole Parmer™ Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ Hochleistungspräzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel, Milchprodukte und Getränke.
Diese Schläuche eignen Nahrungsmittelanwendungen unter hohen Temperaturen.Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche sind ideal für die Lebensmittel-, Molkerei- und Getränkeindustrie.
  • Für Druck- und Sauganwendungen sowie Anwendungen mit viskosen Flüssigkeiten oder lange Schlauchhaltbarkeit
  • Besitzt im Vergleich zu Präzisionspumpenschläuchen eine dickere Wand
  • Beständig gegen Hitze, Ozon und UV-Licht
  • Nicht alternd, nicht oxidierend
  • Überlegene Beständigkeit gegen Säuren und Alkalien
  • Erfüllt FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
  • Undurchsichtig, beige
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,31 in.
Innendurchmesser (metrisch) 7.9 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,37 in.
Außendurchmesser (metrisch) 35 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 49,2 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Nahrungsmittelindustrie, Milchwirtschaft und Getränkeindustrie
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -51 °C
Resistenzeigenschaften Ja
Schlauchgröße 35
Flussrate 3.8 bis 2300 ml/min
Schlauchanschluss 3/8 in.
Höhe (metrisch) 8.8┬ám
Farbe Undurchsichtig, beige
Maximaler Druck 35 psi
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Masterflex Norprene Lebensmittelschlauch