Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Viton Pumpenschläuche
Artikelnummer. 11760469
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
17
18
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
11760469 18 1 Stück
11750469 17 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11760469 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 9641218
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesen Präzisionsschläuchen erzielen Sie die optimale Leistung Ihres Masterflex L/S Pumpenkopfes. Masterflex™ Viton™ L/S™ Präzisionsschläuche eignen sich optimal für Anwendungsbereiche, in denen eine FDA-Konformität erforderlich ist, zum Transfer von Säuren und Lösungsmitteln und für Arbeiten bei hohen Temperaturen.
Die Rohre werden mit engen Toleranzen gefertigt, die unseren Standards entsprechen. L/S Die —Pumpenköpfe gewährleisten präzise Durchflussmengen und eine lange Lebensdauer der Schläuche.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Beständig gegen korrosive Stoffe, Lösungsmittel und Öle bei erhöhten Temperaturen
  • Undurchsichtig, schwarz
  • Entspricht den FDA-Richtlinien ADCF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 7.9 mm
Material Viton
Gesamtlänge (metrisch) 7.62┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel- oder Laboranwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -32 °C
Schlauchgröße 18
Flussrate 3.8 bis 2300 ml/min
Schlauchanschluss 3/8 in.
Höhe (metrisch) 6.7┬ám
Farbe Undurchsichtiges Schwarz
Maximaler Druck 15 psi
Vakuumstärke 510 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 205 °C
Produkttyp Pumpenschlauch