Learn More
Masterflex™ Masterflex™ C-Flex™ I/P™ High Performance Präzisionspumpenschläuche
Click to view available options
Schlauchgröße:
70
88
89
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit und glatte Oberfläche
- Allzweck-Laborschlauch für Anwendungen, die eine hohe Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit benötigen
- Im Vergleich mit Präzisionspumpenschläuchen dickere Wand
- Chargenübergreifende Konsistenz für eine überlegene Genauigkeit und Wiederholbarkeit
- Längere Haltbarkeit als andere Schlauchrezepturen aus Platin oder Peroxid-Silikon
- Sehr geringe Proteinbindung
- Hitzeversiegelbar, verschweißbar
- Bessere Beständigkeit gegen pH-Schwankungen
- Mit USP Klasse VI, EP, REACH, RoHS, ADCF konform
- Ökonomisch
- Undurchsichtig, weiß
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 12.7 mm |
| Material | C-Flex |
| Gesamtlänge (metrisch) | 3┬ám |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | F├╝r allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
| Schlauchgröße | 88 |
| Flussrate | 0.02 bis 17 l/min |
| Schlauchanschluss | 1/2 in. |
| Höhe (metrisch) | 8.8┬ám |
| Mehr anzeigen |