Learn More
Masterflex™ DRUCKLUFTANTRIEB INDUSTRIE
Artikelnummer. 11716788 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Geschwindigkeit:
100 bis 650 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Geschwindigkeit Packungsgröße
11716788 100 bis 650 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11716788 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0758930
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3115.00 €
    2610.46 € / 1 Stück
    Sparen 504.54 €
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 12-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser druckluftbetriebene Antrieb mit variabler Drehzahl ist geeignet, wenn die Stromversorgung unsicher oder unpraktisch ist. Der Cole-Parmer™ Masterflex™ I/P Druckluftbetrieben Pumpenantrieb mit variabler Drehzahl verfügt über einen Regler mit 5 μm Luftfilter, ¼ in. NPT(F)-Anschluss, eine automatische Schmiervorrichtung, einen 0 bis 30psi-Druckmesser und einen Schalldämpfer.
  • Reglergesteuerte Motordrehzahl zur Anpassung des Luftdrucks
  • Der 3/4-ps Luftmotor startet sanft, läuft kühl und benötigt wenig Wartung
  • Der Luftmotor erzeugt weniger Wärme als ein Elektromotor
  • Gehäuse aus lackiertem Stahl mit Schutzart IP34 schützt vor Wassersprühnebel
  • Der Antrieb erfüllt die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie für die CE-Konformität
  • Der Antrieb entspricht den Konstruktions-/Fertigungsnormen der EU
  • Schließen Sie das Gerät an eine vorhandene Luftzufuhr oder einen vorhandenen Kompressor an
  • Luftschlauch und Kompressor sind nicht im Lieferumfang enthalten
  • Auf den Antrieb passen zwei unterschiedliche Pumpenkopftypen: I/P Standard oder I/P EASY-LOAD
Eine sorgfältige Erdung zum Schutz vor statischer Elektrizität ist für einen sicheren Betrieb unerlässlich.
Spezifikation
Elektrische Anforderungen 3/4 PS, 560 W
Enthält Regler mit 5 μm Luftfilter und 1/4 Zoll NPT(F)-Anschluss, automatischem Schmiergerät, Druckmesser für 0 bis 30 psi und Schalldämpfer
Drehzahlregelung ± 10 %
Typ Pumpenantrieb
Wirkleistung 560 W
Geschwindigkeit 100 bis 650 U/min